Screw top vials
Vials, 22,00 ml, 23×85 mm, Klar, Nej, 20-400
Katalog # SIAL27173
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Med lock:Nej
- Lock storlek:20-400
- Diam×H:23×85 mm
- Kapacitet:22,00 ml
- Färg:Klar
- Beskrivning:Vials
- Seq:17