Screw top vials
Vials, silanised, 4,00 ml, 15×45 mm, Klar, Nej, 13-425
Katalog # SIAL27114
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Med lock:Nej
- Lock storlek:13-425
- Diam×H:15×45 mm
- Kapacitet:4,00 ml
- Färg:Klar
- Beskrivning:Vials, silanised
- Seq:11