Screw top vials
Vials, graduated, 40,00 ml, 29×82 mm, Klar, Nej, 24-400
SIAL27028-U
: Merck
- Med lock:Nej
- Lock storlek:24-400
- Diam×H:29×82 mm
- Kapacitet:40,00 ml
- Färg:Klar
- Beskrivning:Vials, graduated
- Seq:06