Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle and lid, UN-Y approved, Vit, 5,5 L, 237 mm, 208 mm
Katalog # RIXI7-5101-055
Buckets, Round, PP
Katalog # RIXI7-5101-055
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle and lid, UN-Y approved, Vit, 5,5 L, 237 mm, 208 mm
Price
6 900,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 80 Items
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
  • With or without UN approval
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    5,5 L
  • Färg:
    Vit
  • Beskrivning:
    Bucket with plastic handle and lid, UN-Y approved
  • Höjd:
    208 mm
  • Seq:
    11
  • Ø:
    237 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Trycklock för hink 2,5 L, PP, vattentätt
    Trycklock för hink 2,5 L, PP, vattentätt
    RIXI8-7100-025
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 13,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Trycklock, för hink 5 L, PP, vattentätt
    Trycklock, för hink 5 L, PP, vattentätt
    RIXI8-7100-050
    5 l-hinkar
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 16,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Spaklock för 10 L hink, PP, vattentät
    Spaklock för 10 L hink, PP, vattentät
    RIXI8-7100-100
    10 l-hinkar
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 48 Items - 740,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lid for 15 l bucket, oval, PP
    Lid for 15 l bucket, oval, PP
    RIXI8-7200-180
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 36 Items - 890,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-018
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 180 Items - 1 900,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-010
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 Items - 120,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-006
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 435 Items - 1 900,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-210
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 15 Items - 455,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-300
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 465,00 kr