Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample dippers, BOLA
Sample dippers, BOLA
Nedsänkningsbehållare, med handtag och hål (Ø 6 mm), PTFE, 60 mm, 38 mm
Katalog # BOHLH1138-08
Leverantör:   Bohlender
Sample dippers, BOLA
Katalog # BOHLH1138-08
Leverantör:  Bohlender
Sample dippers, BOLA
Sample dippers, BOLA
Nedsänkningsbehållare, med handtag och hål (Ø 6 mm), PTFE, 60 mm, 38 mm
Price
2 725,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Sample vessels suitable for washing, rinsing or dipping solids in aggressive, or pure substances.
  • Chemical resistance and temperature resistance
  • Handle and holes in wall and botton
 : FDA conform.
Specifikationer
  • Ø:
    38 mm
  • Beskrivning:
    Nedsänkningsbehållare, med handtag och hål (Ø 6 mm)
  • Längd:
    60 mm
  • Material:
    PTFE