Sample dippers, BOLA
Nedsänkningsbehållare, med handtag och hål (Ø 8 mm), PTFE, 175 mm, 60 mm
BOHLH1138-16
Sample vessels suitable for washing, rinsing or dipping solids in aggressive, or pure substances.
- Chemical resistance and temperature resistance
- Handle and holes in wall and botton
: FDA conform.
- Ø:60 mm
- Beskrivning:Nedsänkningsbehållare, med handtag och hål (Ø 8 mm)
- Längd:175 mm
- Material:PTFE