Sample dippers, BOLA
Nedsänkningsbehållare, med handtag och hål (Ø 12 mm), PTFE, 140 mm, 100 mm
BOHLH1138-24
Sample vessels suitable for washing, rinsing or dipping solids in aggressive, or pure substances.
- Chemical resistance and temperature resistance
- Handle and holes in wall and botton
: FDA conform.
- Ø:100 mm
- Beskrivning:Nedsänkningsbehållare, med handtag och hål (Ø 12 mm)
- Längd:140 mm
- Material:PTFE