Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solution for chlorine determination
4,0, Acetat, 100 ml
Katalog # HACH1490932
Leverantör:   Hach
Buffer solution for chlorine determination
Katalog # HACH1490932
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Buffer solution for chlorine determination
Buffer solution for chlorine determination
4,0, Acetat, 100 ml
CAS-nummer:  
Price
530,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mL
Product Details & Documents
For determination of chlorine by amperometric titration. APHA formulation 100 ml bottle.
Specifikationer
Specifikationer
  • pH bufferttyp:
    Acetat
  • Förp.:
    100 ml
  • pH-värde:
    4,0
Specifikationer