Upright microscopes, Axio Lab.A1
Faskontrast LED-fluorescensmikroskop, Trinocular, 10×, 40× φ, 100×
Catalog # 630-1272
Supplier: ZEISS
Jump to:
Product Details & Documents
Axio Lab.A1 har designats för biomedicinska tillämpningar.
- Ljusfält, faskontrast, polarisering eller fluorescensapplikationer utförda med IC²S-objektiv
- LED-belysning finns som tillval
- LED-fluorescens exciterad i UV och blått
- Studie av små strukturer i avslappnad hållning
- Antisvampbehandling för tropiska områden
De erbjuder flexibilitet i analys av defekter, kvalitetskontroll och materialprovning. Stativversioner för ortoskopi eller konoskopi för att undersöka dubbelbrytande material. Kontakta ditt lokala Avantor-försäljningskontor för ytterligare information.
Certifications: TÜV-godkänd ergonomisk design för bättre komfort.
Specifications
- Förstoring:10×, 40× φ, 100×
- Beskrivning:Faskontrast LED-fluorescensmikroskop
- Seq:05
- Typ:Trinocular
- Cat. No.:630-1272
- Fokussystem:Coarse with tension adjustment
- Revolver:5 lägen
- Objektbord:75×30 mm
- Belysning:Halogen
- Okular:WF 10×/23 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- 630-2581Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-directionLog in for availability1 * 1 Items - 3 325,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningSpänningEffekt (W)AvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- 630-1424Adapter 60C 1/2" 0,5x (för 1/2"-videokamera med C-monteringLog in for availability1 * 1 Items - 7 475,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- 630-0401Dry darkfield condenser 0,8/0,95 (0,6/0,75)Log in for availability1 * 1 Items - 8 100,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- ZEIS4277060000000Polarizer D, 90° rotatable, removableLog in for availability1 * 1 Items - 6 925,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- ZEIS4277070000000Polarizer rotatable with color filter carrierLog in for availability1 * 1 Items - 8 075,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- ZEIS4323010000000Specimen slide holder for one-hand operationLog in for availability1 * 1 Items - 2 050,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- 630-0343Polarizer fixed with lambda plate rotatableLog in for availability1 * 1 Items - 12 700,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- ZEIS4261120000000Camera adapter, 60N-C 2/3, 0,5×"Log in for availability1 * 1 Items - 7 225,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningModellUpplösningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningSpänningEffekt (W)AvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningSpänningEffekt (W)AvailabilityPrice