Provrör
3 ml, 55 mm, 11,5 mm, PP, Coagulometer
Katalog # 212-0682
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
PS, klart, eller PP, genomskinligt.
- PS: God temperaturtålighet. PP: Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbart
- PS: God kemikalieresistens. PP: Mycket god kemikalieresistens
- Tåligt, prisvärt
Universalrör för många olika applikationer.
Documents
Specifikationer
- Ø utv.:11,5 mm
- Typ:Coagulometer
- Kapacitet:3 ml
- Längd:55 mm
- Material:PP
- Seq:01