Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw Caps
Screw Caps
GL 25
Katalog # HECH41326025
Screw Caps
Katalog # HECH41326025
Screw Caps
GL 25
Price
56,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Svart PP.
  • Very good chemical resistance
  • Heat-resistant up to 110 °C
  • Only suitable for bottles 215-2814 to 215-2819
Specifikationer
  • Gänga:
    GL 25
  • Seq:
    2