Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
BUFFER PH 3.5 SOLUTION REAGENT 1 * 250 mL
Katalog # VWRS85669.230
Leverantör:
VWR Collection
Expandera bilden
BUFFER PH 3.5 SOLUTION REAGENT 1 * 250 mL
Katalog # VWRS85669.230
Leverantör:
VWR Collection