Sample container, with screw cap
40 ml, 30 mm, 70 mm, Klar, PP, clear
Leverantör: DELTALAB
Gå till:
Product Details & Documents
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Ø utv.:30 mm
- Kapacitet:40 ml
- Färg:Klar
- Höjd:70 mm
- Material:PP, clear
- Seq:02