Kapillärslangar
I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar
Katalog # JOURJR-T-5803-M3
Leverantör: VICI JOUR RESEARCH
Gå till:
Product Details & Documents
PEEK.
- Motstår kontinuerligt tryck utan svällning
- Ogenomsläppligt för organiska lösningsmedel
- Inert och biokompatibelt
- Olika färger för varje diameter
Inert mot koncentrerade buffertar, halidsalter och aggressiva mobilfaser som skulle angripa rostfritt stål.
Caution: Obs! Diklormetan, THF och DMSO kan få PEEK att svälla. Koncentrerad saltsyra och svavelsyra angriper PEEK
Specifikationer
- Beskrivning:I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar
- Seq:02