Orders LinkContactUsLinkComponent
Kapillärslangar
Kapillärslangar
I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar
Catalog # JOURJR-T-5803-M10
Supplier:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillärslangar
Catalog # JOURJR-T-5803-M10
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillärslangar
Kapillärslangar
I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar
Price
4 150,00 kr
Log in for availability
1 * 10 m
Product Details & Documents
PEEK.
  • Motstår kontinuerligt tryck utan svällning
  • Ogenomsläppligt för organiska lösningsmedel
  • Inert och biokompatibelt
  • Olika färger för varje diameter
Inert mot koncentrerade buffertar, halidsalter och aggressiva mobilfaser som skulle angripa rostfritt stål.
Caution: Obs! Diklormetan, THF och DMSO kan få PEEK att svälla. Koncentrerad saltsyra och svavelsyra angriper PEEK
Specifications
  • Beskrivning:
    I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar
  • Seq:
    30