Kapillärslangar
I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
JOURJR-T-5802-M5
PEEK.
- Motstår kontinuerligt tryck utan svällning
- Ogenomsläppligt för organiska lösningsmedel
- Inert och biokompatibelt
- Olika färger för varje diameter
Inert mot koncentrerade buffertar, halidsalter och aggressiva mobilfaser som skulle angripa rostfritt stål.
: Obs! Diklormetan, THF och DMSO kan få PEEK att svälla. Koncentrerad saltsyra och svavelsyra angriper PEEK
- Beskrivning:I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
- Seq:18