Orders LinkContactUsLinkComponent
Kapillärslangar
Kapillärslangar
I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 310 bar
Catalog # JOURJR-T-6002-M25
Supplier:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillärslangar
Catalog # JOURJR-T-6002-M25
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillärslangar
Kapillärslangar
I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 310 bar
Price
5 700,00 kr
Log in for availability
1 * 25 m
Product Details & Documents
PEEK.
  • Motstår kontinuerligt tryck utan svällning
  • Ogenomsläppligt för organiska lösningsmedel
  • Inert och biokompatibelt
  • Olika färger för varje diameter
Inert mot koncentrerade buffertar, halidsalter och aggressiva mobilfaser som skulle angripa rostfritt stål.
Caution: Obs! Diklormetan, THF och DMSO kan få PEEK att svälla. Koncentrerad saltsyra och svavelsyra angriper PEEK
Specifications
  • Beskrivning:
    I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 310 bar
  • Seq:
    53