Standard pH electrodes
SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed, Enkel koppling, förseglad, 0 - 14, 0...+80 °C, Epoxi, 12×110 mm, BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för inbyggd ATC (Pt1000), Field use, production, education, agriculture
Katalog # CONSSP10T
Leverantör: CONSORT
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
- Anslutning:BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för inbyggd ATC (Pt1000)
- Ø×L:12×110 mm
- För:Field use, production, education, agriculture
- Typ:Enkel koppling, förseglad
- Beskrivning:SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed
- Material:Epoxi
- Temp:0...+80 °C
- pH:0 - 14
- Cat. No.:CONSSP10T
- Modell:SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed