Sample containers, with screw cap
60 ml, Sample container, with spoon, 66 mm, Klar, Röd, 39,3/44,2 mm, aseptic
DELT309552
: DELTALAB
Container made of PS with PE screw cap.
- Good chemical resistance
- Aseptic or sterile available
- With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
- Version:aseptic
- Kapacitet:60 ml
- Färg:Klar
- Beskrivning:Sample container, with spoon
- Höjd:66 mm
- Seq:03
- Lock, färg:Röd
- Övre diam/ nedre diam:39,3/44,2 mm