Uppsamlingskolv
2000 ml, KS 35/20
Katalog # 531-0822
Leverantör: Lenz Laborglas
Gå till:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klar eller plastbelagd.
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
- Hög resistens mot temperaturförändringar
Spherical joint KS 35/20, centred, suitable for all rotary evaporators.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifikationer
- Hylsa:KS 35/20
- Kapacitet:2000 ml
- Seq:10