VWR® Basic, Skäggskydd, SPP
Utan latex, Vit
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Product Details & Documents
VWR® Basic SPP beard covers are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
- Lättviktig första skyddsbarriär med god andningsförmåga
Passar i lågriskområden och entréområden innan omklädning. Testat och tillverkat i ISO-certifierad anläggning. Varje batch kontrolleras och valideras med tester i ett fristående labb.
Diameter (sträckt): 406 mm
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerBeard Covers, VWR® Basic, SPP
Ytterligare produktinformation
Specifikationer
- Färg:Vit
- Beskrivning:Utan latex
- Seq:02