VWR® Basic, Bouffant Caps, with Latex
Med latex, Vit, 530 mm
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Product Details & Documents
VWR® Basic bouffant caps är tillverkad i starkt och lätt spinnbunden polypropylen (SPP) med god andningsförmåga. Skyddar mot smuts, fett och vissa torra partiklar i miljöer med låg riskfaktor.
- Latex
- Lightweight and breathable first line barrier protection
- Tested and manufactured in an ISO certified facility that is lot-controlled and validated through independent laboratory testing
Passar i lågriskområden och entréområden innan omklädning.
Specifikationer
- Ø:530 mm
- Färg:Vit
- Beskrivning:Med latex
- Seq:05
- Cat. No.:113-1461
- Outfit applikationer:Cleanroom