VWR® Basic, Bouffant Caps, with Latex
Med latex, Vit, 610 mm
VWR® Basic bouffant caps är tillverkad i starkt och lätt spinnbunden polypropylen (SPP) med god andningsförmåga. Skyddar mot smuts, fett och vissa torra partiklar i miljöer med låg riskfaktor.
- Latex
- Lightweight and breathable first line barrier protection
- Tested and manufactured in an ISO certified facility that is lot-controlled and validated through independent laboratory testing
Passar i lågriskområden och entréområden innan omklädning.
- Ø:610 mm
- Färg:Vit
- Beskrivning:Med latex
- Seq:07
- Cat. No.:113-1462
- Outfit applikationer:Cleanroom