VWR® Basic, Skyddsrock, SMS, engångs
Vit, 4XL, 118,11 cm
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
SMS labbrockar är tillverkad i ett latexfritt, SMS-tyg med flera skikt (spinnbundet-smältblåst-spinnbundet). Mycket hållbart samt mjukt och bekvämt med god andningsförmåga.
- Avsmalnande krage, isydda ärmar, snäppknäppning
- Stickade muddar, tre fickor
- Barriär mot vätskor och partiklar
- Skydd mot mindre kemikaliestänk
Colour: White or blue
Specifikationer
- Klädstorlek:4XL
- Färg:Vit
- Längd:118,11 cm
- Stängningsstorlek:Med tryckknappar
- Cat. No.:113-1137
- Kön:Unisex
- Fickor:med fickor
- Outfit applikationer:Cleanroom|Laboratory
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.