VWR® Basic, Skyddsrock, SPP
Vit, XXL
Catalog # 113-1154
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® Basic SPP klänningar är tillverkad i starkt och lätt spinnbunden polypropylen (SPP) med god andningsförmåga. Skyddar mot smuts, fett och vissa torra partiklar i miljöer med låg riskfaktor.
- Snäppkrage, raglanärm, snäppknäppning
- Stickade muddar, inga fickor
- Lättviktig första skyddsbarriär med god andningsförmåga
Passar i lågriskområden och entréområden innan omklädning. Testat och tillverkat i ISO-certifierad anläggning. Varje batch kontrolleras och valideras med tester i ett fristående labb.
Specifications
- Klädstorlek:XXL
- Färg:Vit
- Stängningsstorlek:Med tryckknappar
- Cat. No.:113-1154
- Kön:Unisex
- Vikt:48 g/m²
- Fickor:utan fickor
- Outfit applikationer:Cleanroom|Laboratory