VWR® Basic, Renrumsoverall, SMS
Without hood, Blå, 3XL
113-1095
Dessa renrumsoveraller är tillverkad i ett latexfritt, SMS-tyg med flera skikt (spinnbundet-smältblåst-spinnbundet). Mycket hållbart samt mjuk och bekväm med god andningsförmåga.
- Avsmalnande krage, isydda ärmar, blixtlås, resårmuddar
- Barriär mot vätskor och partiklar
- Skydd mot mindre kemikaliestänk
- Klädstorlek:3XL
- Färg:Blå
- Beskrivning:Without hood
- Seq:12
- Cat. No.:113-1095
- Outfit applikationer:Cleanroom|Laboratory