VWR® Basic, Skyddsrock, SMS, engångs
Blå, M, 100,33 cm
Katalog # 113-1126
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
SMS labbrockar är tillverkad i ett latexfritt, SMS-tyg med flera skikt (spinnbundet-smältblåst-spinnbundet). Mycket hållbart samt mjukt och bekvämt med god andningsförmåga.
- Avsmalnande krage, isydda ärmar, snäppknäppning
- Stickade muddar, tre fickor
- Barriär mot vätskor och partiklar
- Skydd mot mindre kemikaliestänk
Colour: White or blue
Specifikationer
- Klädstorlek:M
- Färg:Blå
- Längd:100,33 cm
- Stängningsstorlek:Med tryckknappar
- Cat. No.:113-1126
- Kön:Unisex
- Fickor:med fickor
- Outfit applikationer:Cleanroom|Laboratory