VWR® Basic, Renrumsoverall, SMS
Without hood, Vit, 3XL
Katalog # 113-1102
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Product Details & Documents
Dessa renrumsoveraller är tillverkad i ett latexfritt, SMS-tyg med flera skikt (spinnbundet-smältblåst-spinnbundet). Mycket hållbart samt mjuk och bekväm med god andningsförmåga.
- Avsmalnande krage, isydda ärmar, blixtlås, resårmuddar
- Barriär mot vätskor och partiklar
- Skydd mot mindre kemikaliestänk
Documents
Specifikationer
- Klädstorlek:3XL
- Färg:Vit
- Beskrivning:Without hood
- Seq:05
- Cat. No.:113-1102
- Outfit applikationer:Cleanroom|Laboratory