Provrör
55 mm, 12 mm, Koagulometer, max. 2000 ×g
Katalog # 212-0441
Leverantör: Brand
Gå till:
Product Details & Documents
PS, kristallklart.
- Robust
Universalrör för många olika applikationer.
Beställningsinformation: Beställ matchande plug separat.
Specifikationer
- Ø utv.:12 mm
- Typ:Koagulometer, max. 2000 ×g
- Längd:55 mm
- Seq:01
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Grip stopper, LDPE, for Ø 16 mm tubesGrip stopper, LDPE, for Ø 16 mm tubes212-1742Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items - 420,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Grip stopper, LDPE, for Ø 12 mm tubesGrip stopper, LDPE, for Ø 12 mm tubes212-1743Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items - 410,00 kr