Brushes for test tubes
Laboratory brush, with bent tip, bleached, Hog bristle, 110 mm, 30 mm, Stål, förzinkad, 270 mm
Katalog # REIT50300401
Leverantör: REITENSPIESS BUERSTEN
Gå till:
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Specifikationer
- Borstmaterial:Hog bristle
- Borsthuvud Ø:30 mm
- Handle material:Stål, förzinkad
- Beskrivning:Laboratory brush, with bent tip, bleached
- Seq:01
- Total längd:270 mm
- Borsthuvudets längd:110 mm