Brushes for test tubes
Laboratory brush, with wool tip, bleached, Hog bristle, 100 mm, 30 mm, Stål, förzinkad, 270 mm
REIT50300301
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
- Borstmaterial:Hog bristle
- Borsthuvud Ø:30 mm
- Handle material:Stål, förzinkad
- Beskrivning:Laboratory brush, with wool tip, bleached
- Seq:02
- Total längd:270 mm
- Borsthuvudets längd:100 mm