Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,75 l bottle, with nylon fill material, Nylon, 120 mm, 63 mm, Stål, förzinkad, 470 mm
Katalog # REIT23630203
Leverantör: REITENSPIESS BUERSTEN
Gå till:
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specifikationer
- Borstmaterial:Nylon
- Borsthuvud Ø:63 mm
- Handle material:Stål, förzinkad
- Beskrivning:Brush for 0,75 l bottle, with nylon fill material
- Seq:04
- Total längd:470 mm
- Borsthuvudets längd:120 mm