Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottle brushes, with head bundle
Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill material, Hog bristle, 100 mm, 55 mm, Stål, förzinkad, 420 mm
Katalog # REIT22550234
Leverantör:   REITENSPIESS BUERSTEN
Bottle brushes, with head bundle
Katalog # REIT22550234
Leverantör:  REITENSPIESS BUERSTEN
Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill material, Hog bristle, 100 mm, 55 mm, Stål, förzinkad, 420 mm
Price
1 200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specifikationer
  • Borstmaterial:
    Hog bristle
  • Borsthuvud Ø:
    55 mm
  • Handle material:
    Stål, förzinkad
  • Beskrivning:
    Brush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill material
  • Seq:
    02
  • Total längd:
    420 mm
  • Borsthuvudets längd:
    100 mm