Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottle brushes, with head bundle
Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material, Hog bristle, 85 mm, 50 mm, Stål, förzinkad, 390 mm
Katalog # REIT21500234
Leverantör:   REITENSPIESS BUERSTEN
Bottle brushes, with head bundle
Katalog # REIT21500234
Leverantör:  REITENSPIESS BUERSTEN
Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material, Hog bristle, 85 mm, 50 mm, Stål, förzinkad, 390 mm
Price
1 075,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specifikationer
  • Borstmaterial:
    Hog bristle
  • Borsthuvud Ø:
    50 mm
  • Handle material:
    Stål, förzinkad
  • Beskrivning:
    Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material
  • Seq:
    01
  • Total längd:
    390 mm
  • Borsthuvudets längd:
    85 mm