Orders LinkContactUsLinkComponent
Brushes for Erlenmeyer flasks
Brushes for Erlenmeyer flasks
Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles, Naturborsthår, 130 mm, 50 mm, Wire, 340 mm
Katalog # REIT10000401
Leverantör:   REITENSPIESS BUERSTEN
Brushes for Erlenmeyer flasks
Katalog # REIT10000401
Leverantör:  REITENSPIESS BUERSTEN
Brushes for Erlenmeyer flasks
Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles, Naturborsthår, 130 mm, 50 mm, Wire, 340 mm
Price
765,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Brushes with natural or nylon bristles and wire handle.
Specifikationer
  • Borstmaterial:
    Naturborsthår
  • Borsthuvud Ø:
    50 mm
  • Handle material:
    Wire
  • Beskrivning:
    Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles
  • Seq:
    08
  • Total längd:
    340 mm
  • Borsthuvudets längd:
    130 mm