Brännare, Teclu
Teclu brännare med luftreglering, nålventil, propangas, huvud Ø 30 mm, för slang Ø 19 mm, Propangas, 32 mm
Catalog # USBE1301
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Nickel plated brass base, in powder coated grey.
- Med luftregleringsskiva och gasregleringsskruv
- Utan sparlåga
Höjd: 165 mm
Specifications
- Beskrivning:Teclu brännare med luftreglering, nålventil, propangas, huvud Ø 30 mm, för slang Ø 19 mm
- Huvud, diam.:32 mm
- För:Propangas