Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting scissors, straight
Dissecting scissors, straight
Vass, fin, 150 mm
Katalog # 233-0013
Leverantör:   MURRAY S
Dissecting scissors, straight
Katalog # 233-0013
Leverantör:  MURRAY S
Dissecting scissors, straight
Dissecting scissors, straight
Vass, fin, 150 mm
Price
94,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Closed or open shanks
  • Straight, sharp/sharp
Specifikationer
  • Typ:
    Vass, fin
  • Längd:
    150 mm