Buffer solutions
Buffer solution, 11,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
REGE111025
: REAGECON
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Referenstemperatur:25 °C
- Beskrivning:Buffer solution
- pH noggrannhet:±0,05
- pH-värde:11,00