Slide box
Slide box, Vit, Kartong, 50
Katalog # HECH42705010
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Stackable storage boxes with tight-closing lid, removable index card and numbered bottom.
Specifikationer
- Antal objektglas:50
- Färg:Vit
- Beskrivning:Slide box
- Material:Kartong