Orders LinkContactUsLinkComponent
Reference electrode filling solutions
Reference electrode filling solutions
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, for ARGENTHAL™ reference systems, 25 mL
Katalog # METT51343180
Leverantör:   Mettler - Toledo
Reference electrode filling solutions
Katalog # METT51343180
Leverantör:  Mettler - Toledo
CAS-nummer:  
Reference electrode filling solutions
Reference electrode filling solutions
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, for ARGENTHAL™ reference systems, 25 mL
CAS-nummer:  
Price
130,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 mL
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    25 mL
  • Beskrivning:
    Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, for ARGENTHAL™ reference systems