Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipette, 6 ml, 25, 2,3 ml, 5 mm, 225 mm, - ml, 10×400
Katalog # DELT210006
Leverantör:   DELTALAB
Pasteur pipettes, extra long
Katalog # DELT210006
Leverantör:  DELTALAB
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipette, 6 ml, 25, 2,3 ml, 5 mm, 225 mm, - ml, 10×400
Price
11 900,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 4.000 Items
Product Details & Documents
Extra long pipettes made of transparent PE.
  • Model with 216 mm length is graduated each ml up to 5 ml
  • Volumetric tolerance: ±10%
Specifikationer
  • Förp.:
    10×400
  • Kapacitet:
    6 ml
  • Beskrivning:
    Pasteur pipette
  • Längd:
    225 mm
  • Seq:
    02
  • Droppar per ml:
    25
  • Gradering:
    - ml
  • Rördiam.:
    5 mm
  • Uppsugningsvolym:
    2,3 ml