Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
High Resolution Colour Coded Buffer, 7,000, -, Gul, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Katalog # REGEH70525C
Leverantör:   REAGECON
Buffer solutions
Katalog # REGEH70525C
Leverantör:  REAGECON
CAS-nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
High Resolution Colour Coded Buffer, 7,000, -, Gul, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
565,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Färg:
    Gul
  • Beskrivning:
    High Resolution Colour Coded Buffer
  • pH noggrannhet:
    -
  • pH-värde:
    7,000