Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solution, 10,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
  REGE1100525
 :   REAGECON
Buffer solutions
  REGE1100525
 :  REAGECON
 :  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 10,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
 :  
425,00 kr
1 * 500 mL
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Beskrivning:
    Buffer solution
  • pH noggrannhet:
    ±0,01
  • pH-värde:
    10,00