Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Propanol
5 L
Katalog # ABSO1068
Brännbar
Irriterande
Leverantör:   ABSOR
2-Propanol
Katalog # ABSO1068
Leverantör:  ABSOR
CAS-nummer:  67-63-0
2-Propanol
2-Propanol
5 L
CAS-nummer:  67-63-0
Price
1 475,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 L
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  Isopropanol
  • CAS-nummer:67-63-0
  • Formel:(CH₃)₂CHOH
  • MDL-nummer:MFCD00011674
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Merck Index:13,05228
  • Kokande Pt:82 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:–89 °C
  • Densitet:0,786 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:12 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:200-661-7
  • FN:1219
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119457558-25
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    5 L
Specifikationer