Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Aceton

Aceton

10 L
Katalog # ABSO1007
Brännbar
Irriterande
Leverantör:   ABSOR
Aceton
Katalog # ABSO1007
Leverantör:  ABSOR
CAS-nummer:  67-64-1
Aceton
CAS-nummer:  67-64-1
Price
2 250,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 L
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS-nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL-nummer:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • Merck Index:13,00067
  • Kokande Pt:56,2 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:–95,4 °C
  • Densitet:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:<–20 °C (closed cup)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:200-662-2
  • FN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49

Documents

Specifikationer

Specifikationer

  • Förp.:
    10 L

Specifikationer

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.