Screw thread vials
24,00 ml, Flat bottom, 28×75 mm, Glas, Klar, Nej, Screw, 22-400
Leverantör: DELTALAB
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These flat bottom screw thread vials are made of ultra clear borosilicate glass.
- Fully autoclavable
: Caps are supplied separately.
: Supplied in trays individually shrink-wrapped.
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Med lock:Nej
- Lock storlek:22-400
- Diam×H:28×75 mm
- Kapacitet:24,00 ml
- Färg:Klar
- Material:Glas
- Typ av lock:Screw
- Botten:Flat bottom