Objectives
LD A-planakromatisk, Ph2, num. apertur på 0,5, arb.avst på 2,0 mm vid täckglaset 1,0, 40×
ZEIS4412519915000
: ZEISS
- Förstoring:40×
- Beskrivning:LD A-planakromatisk, Ph2, num. apertur på 0,5, arb.avst på 2,0 mm vid täckglaset 1,0
- Seq:14