Microsampling tools
Micro specimen tweezers
Katalog # PERCN9302609
Leverantör: PerkinElmer
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
This microsampling tool kit is suitable for FTIR microscopy.
Leveransinformation: Microsampling tool kit includes dissecting forceps, roller knife, straight micro probe, aluminum probe handle, pin vise.
Specifikationer
- Beskrivning:Micro specimen tweezers
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.