Microsampling tools
Pin vise
Katalog # PERCN9302603
Leverantör: PerkinElmer
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
This microsampling tool kit is suitable for FTIR microscopy.
Leveransinformation: Microsampling tool kit includes dissecting forceps, roller knife, straight micro probe, aluminum probe handle, pin vise.
Specifikationer
- Beskrivning:Pin vise
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.