Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscosity reference standards
Nominal viscosity: 100 cSt at 40 °C and 16,8 cSt at 100 °C, 500 ml, Hydrocarbons, 1
Katalog # PERCN5316003
Leverantör:   PerkinElmer
Viscosity reference standards
Katalog # PERCN5316003
Leverantör:  PerkinElmer
CAS-nummer:  
Viscosity reference standards
Viscosity reference standards
Nominal viscosity: 100 cSt at 40 °C and 16,8 cSt at 100 °C, 500 ml, Hydrocarbons, 1
CAS-nummer:  
Price
2 150,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    1
  • Beskrivning:
    Nominal viscosity: 100 cSt at 40 °C and 16,8 cSt at 100 °C, 500 ml
  • Typ:
    Hydrocarbons